Learn More
Méthyl-tertio-butyl-éther, Puriss. P.a., ≥99,5 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
66.87€ - 133.88€
Identifiants chimiques
CAS | 1634-04-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.15 |
Numéro MDL | MFCD00008812 |
Clé InChI | BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane |
CID PubChem | 15413 |
ChEBI | CHEBI:27642 |
Nom IUPAC | 2-méthoxy-2-méthylpropane |
SMILES | CC(C)(C)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15661740
|
Honeywell-Riedel-de Haen
20256-1L |
1 L | Flacon en verre |
66.87€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15671740
|
Honeywell-Riedel-de Haen
20256-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
133.88€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
1634-04-4 | |
88.15 | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
15413 | |
2-méthoxy-2-méthylpropane |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
CHEBI:27642 | |
CC(C)(C)OC |
Spécification
Tert-Butyl Methyl Ether | |
1634-04-4 | |
55.3°C | |
−33°C (−27.4°F) | |
1.376 | |
(CH3)3COCH3 | |
UN2398 | |
tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane | |
CC(C)(C)OC | |
88.15 | |
CHEBI:27642 | |
≥99.5% (GC) |
-109°C | |
0.74g/mL at 25°C, 0.736 to 0.744g/mL at 20°C | |
0.151 | |
705°F | |
C5H12O | |
MFCD00008812 | |
1730942 | |
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthoxy-2-méthylpropane | |
15413 | |
88.15g/mol | |
puriss. p.a. |
Sécurité et traitement
P210
H225-H315
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 216-653-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KN5250000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- tert-Butyl methyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthyl-tertio-butyl-éther, Puriss. P.a., ≥99,5 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™