Learn More
Bromure de tert-butyle, 98+ %, stab. avec du carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11473950
Click to view available options
Quantité:
25 g
Le bromure de tert-butyle est utilisé comme matière première en chimie organique synthétique. Il est utilisé pour étudier la déadénylation massive des nucléosides à base d’adénine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de tert-butyle est utilisé comme matière première en chimie organique synthétique.Il est utilisé pour étudier la déadénylation massive des nucléosides à base d’adénine.
Solubilité
Immiscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl Bromide
Note relative au nom stabilized with potassium carbonate
CAS 507-19-7
Point de fusion °C to 20°C
Densité 1.210
Point d’ébullition 74°C to 76°C
Point d’éclair 18°C
Plage de pourcentage du dosage 98%, stabilized with potassium carbonate
Formule moléculaire C4H9Br
Indice de réfraction 1.428
Numéro MDL MFCD00000125
Quantité 25 g
Numéro UN UN2342
Beilstein 1730892
Merck Index 14,1555
Synonyme tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Clé InChI RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)Br
Nom IUPAC 2-bromo-2-méthylpropane
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
CID PubChem 10485
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide