Learn More
Alcool Tert-Butyl, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
50.35€ - 125.00€
Identifiants chimiques
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL 4464
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10181750
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
B/5251/08
500 mL
50.35€
500mL
10233900
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
B/5251/17
2.5 L
125.00€
2.50L
Specifications
Chemical Identifiers
75-65-0
74.12
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
CC(C)(C)O
C4H10O
4464
2-méthylpropane-2-ol
Specifications
7
75-65-0
Flacon en PEHD
C4H10O
36mbar at 20°C
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
2-méthylpropane-2-ol
74.12g/mol
25°C
83°C
Liquide
4464
6.43 mPaS (25°C)
CC(C)(C)O
74.12
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Product Identifier
  • tert-Butanol
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
SDS
Documents
Documents
Certificates