Learn More
Alcool tert-butylique, BAKER ANALYZED™ ACS Réactif, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et en industrie spécialisée
194.00€ - 565.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-65-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Clé InChI | DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol |
CID PubChem | 6386 |
ChEBI | CHEBI:45895 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropan-2-ol |
SMILES | CC(C)(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15518524
|
Avantor J.T.Baker
9056-01 |
500 mL | Flacon en poly à fond sous pression en PEHD | ||||||
15528524
|
Avantor J.T.Baker
9056-05 |
4 L | Flacon poly |
565.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
75-65-0 | |
74.123 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CHEBI:45895 | |
CC(C)(C)O |
C4H10O | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
6386 | |
2-méthylpropan-2-ol |
Spécification
tert-Butyl Alcohol | |
11.00°C | |
1L = 0.78kg | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropan-2-ol | |
6386 | |
74.12 |
75-65-0 | |
C4H10O | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CC(C)(C)O | |
74.123 | |
CHEBI:45895 | |
BAKER ANALYZED™ Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Alcool tert-Butylique