Learn More
Alcool tert-butylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.70€ - 65.70€
Identifiants chimiques
CAS | 75-65-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Numéro MDL | MFCD00004464 |
Clé InChI | DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol |
CID PubChem | 6386 |
ChEBI | CHEBI:45895 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropan-2-ol |
SMILES | CC(C)(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12338.AK |
250 mL |
23.70€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12338.AU |
1000 mL |
34.20€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11368745
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12338.0F |
2500 mL |
65.70€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and ethanol denaturant. It is an active ingredient of paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’alcool tert-butylique est utilisé comme solvant et comme dénaturant à l’éthanol. Il s’agit d’un ingrédient actif des décapants de peinture. Il agit comme intermédiaire dans la production d’éther méthyl tertiobutylique et d’éther éthyl tertiobutylique par réaction avec le méthanol et l’éthanol. Il est également utilisé dans la préparation du chlorure de tert-butyle, de l’hydroperoxyde de tert-butyle, de l’isobutylène et du méthacrylate de méthyle. Il sert d’additif de carburant ainsi que d’optimisateur d’octane d’essence.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, l’éther éthylique et au chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le cuivre, les métaux alcalins et l’aluminium.
Identifiants chimiques
75-65-0 | |
74.123 | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
6386 | |
2-méthylpropan-2-ol |
C4H10O | |
MFCD00004464 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CHEBI:45895 | |
CC(C)(C)O |
Spécification
tert-Butyl alcohol | |
25°C | |
83°C | |
C4H10O | |
MFCD00004464 | |
906698 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropan-2-ol | |
6386 | |
74.12 |
75-65-0 | |
0.786 | |
11°C (52°F) | |
1.387 | |
UN1120 | |
14,1542 | |
Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform. | |
CC(C)(C)O | |
74.123 | |
CHEBI:45895 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H332-H319-H335
Liquides et vapeurs très inflammables.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225-H319-H332-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BUTANOLS
missing translation for 'einecsNumber' : 200-889-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EO1925000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only