Learn More
tert-butyl 4-(2-aminophényl)tétrahydro1-(2H)-pyrazinecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
64.20€ - 136.00€
Identifiants chimiques
CAS | 170017-74-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H23N3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 277.37 |
Numéro MDL | MFCD04115046 |
Clé InChI | LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw |
CID PubChem | 2795530 |
Nom IUPAC | tert-butyl 4-(2-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10259202
|
Thermo Scientific Maybridge
CC30714CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
64.20€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10371013
|
Thermo Scientific Maybridge
CC30714DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
136.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
Identificadores de productos químicos
170017-74-0 | |
277.37 | |
LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N | |
2795530 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1N |
C15H23N3O2 | |
MFCD04115046 | |
1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw | |
tert-butyl 4-(2-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate |
Especificaciones
Tert-butyl 4-(2-aminophenyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate | |
96.5 | |
97% | |
MFCD04115046 | |
LNDQGWAWYKFYAO-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl 4-(2-aminophenyl)piperazine-1-carboxylate | |
2795530 | |
97% |
170017-74-0 | |
100.0 | |
C15H23N3O2 | |
1-boc-4-2-aminophenyl piperazine, tert-butyl 4-2-aminophenyl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazin-1-yl aniline, tert-butyl 4-2-aminophenyl tetrahydro-1 2h-pyrazinecarboxylate, 1-boc-4-2-aminophenyl-piperazine, 4-2-amino-phenyl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-4-tert-butoxycarbonyl piperazin-1-yl aniline, 4-2-aminophenyl piperazine, n1-boc protected, pubchem12189, acmc-1bzzw | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C1=CC=CC=C1N | |
277.37 | |
277.37 |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Nocif par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement