Learn More
2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate de tert-butyl, 95 %, Thermo Scientific™
141.00€ - 560.00€
Identifiants chimiques
CAS 934570-60-2
Formule moléculaire C8H10ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 219.683
Numéro MDL MFCD09879991
Clé InChI SQZXVWDARSIXTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate, t-butyl-2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
CID PubChem 24229786
Nom IUPAC 2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate de tert-butyl
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=CN=C(S1)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10215374
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
MO08181DA
1 g Flacon en verre ambré
141.00€
1g
10434745
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
MO08181DE
5 g Flacon en verre ambré
560.00€
5g
Identifiants chimiques
934570-60-2
219.683
SQZXVWDARSIXTM-UHFFFAOYSA-N
24229786
CC(C)(C)OC(=O)C1=CN=C(S1)Cl
C8H10ClNO2S
MFCD09879991
tert-butyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate, t-butyl-2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate de tert-butyl
Spécification
tert-Butyl 2-chloro-1, 3-thiazole-5-carboxylate
95.0
C8H10ClNO2S
tert-butyl 2-chlorothiazole-5-carboxylate, t-butyl-2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate
CC(C)(C)OC(=O)C1=CN=C(S1)Cl
219.683
219.69
934570-60-2
95%
MFCD09879991
SQZXVWDARSIXTM-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-1,3-thiazole-5-carboxylate de tert-butyl
24229786
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P Provoque une irritation cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:Laver abondamment à l’eau et au savon.EN CAS D’INHALATION:Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement
Avertissement