Learn More
Chlorhydrate de tert-Butyl2-aminoisobutyrate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
50.83€ - 656.00€
Identifiants chimiques
CAS | 84758-81-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H17NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.23 |
Numéro MDL | MFCD00237698 |
Clé InChI | LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl |
CID PubChem | 7019940 |
Nom IUPAC | tert-butyl2-amino-2-méthylpropanoate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15478536
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63817.MD |
250 mg | |||||||
15410719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63817.03 |
1 g |
168.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420719
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63817.06 |
5 g |
656.00€
5g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorhydrate de tert-butyl-2-aminobutyrate est utilisé comme intermédiaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau ou dans 1 % d’acide acétique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts et de la chaleur.
Identifiants chimiques
84758-81-6 | |
159.23 | |
LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N | |
7019940 | |
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N |
C8H17NO2 | |
MFCD00237698 | |
alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl | |
tert-butyl2-amino-2-méthylpropanoate |
Spécification
tert-Butyl 2-aminoisobutyrate hydrochloride | |
Blanc | |
MFCD00237698 | |
Soluble in water or 1% acetic acid. | |
CC(C)(C)OC(=O)C(C)(C)N | |
159.23 | |
195.69 | |
Poudre |
84758-81-6 | |
C8H17NO2 | |
alpha-aminoisobutyric acid t-butyl ester, h-aib-otbu.hcl, tert-butyl 2-methylalaninate, 2-aminoisobutyric acid t-butyl ester, alanine, 2-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-amino-2-methylpropionic acid tert-butyl ester, h-aib-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, t-butyl 2-methylalaninate, 2-methylalanine t-butyl ester, h-alpha-me-ala-otbu . hcl | |
LSVYCJILORYVCD-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl2-amino-2-méthylpropanoate | |
7019940 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only