Learn More
Tert-Butyl 2,2,2-trichloroacétimidate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10415053
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98946-18-0
Formule moléculaire C6H10Cl3NO
Poids moléculaire (g/mol) 218.50
Numéro MDL MFCD00077410
Clé InChI CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl trichloroacetimidate, tert-butyl-2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, 2,2,2-trichloroacetimidic acid tert-butyl ester, t-butyl trichloroacetimidate, t-butyl 2,2,2-trichloroacetimidate, tert-butyl2,2,2-trichloroacetimidate, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxy-2,2,2-trichloroethanimine
CID PubChem 2734700
Nom IUPAC tert-butyl 2,2,2-trichloroethanimidate
SMILES CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 2, 2, 2-trichloroacetimidate
Point de fusion 20.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2220g/mL
Point d’ébullition 64.0°C to 66.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 55°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CCl3C(=NH)OC(CH3)3
Indice de réfraction 1.4550 to 1.4570
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.222
Poids de la formule 218.51
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Masse cristalline liquide ou à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.