Learn More
Tert-Butanol, puriss. p.a., Réactif ACS, ≥99,7 % (CPG), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99,7% (GC)
43.54€ - 315.47€
Identifiants chimiques
CAS | 75-65-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H10O |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.123 |
Numéro MDL | MFCD00004464 |
Clé InChI | DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol |
CID PubChem | 6386 |
ChEBI | CHEBI:45895 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropane-2-ol |
SMILES | CC(C)(C)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15621710
|
Honeywell-Riedel-de Haen
19460-500ML |
500 mL | Flacon poly |
43.54€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15601710
|
Honeywell-Riedel-de Haen
19460-1L |
1 L | Flacon poly |
74.43€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15611710
|
Honeywell-Riedel-de Haen
19460-2.5L |
2.5 L | Flacon poly |
169.08€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15631710
|
Honeywell-Riedel-de Haen
19460-5L |
5 L | Flacon poly |
315.47€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
75-65-0 | |
74.123 | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
6386 | |
2-méthylpropane-2-ol |
C4H10O | |
MFCD00004464 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CHEBI:45895 | |
CC(C)(C)O |
Spécification
Tert-Butanol | |
75-65-0 | |
0.775g/mL at 25°C | |
0.08 | |
896°F | |
n20/D 1.387(lit.) | |
(CH3)3COH | |
44mmHg (26°C), 31mmHg (20°C) | |
906698 | |
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropane-2-ol | |
6386 | |
74.12g/mol | |
ACS/certifié pur |
25°C | |
Incolore | |
83°C | |
11°C (51.8°F) | |
Liquide | |
C4H10O | |
MFCD00004464 | |
UN1120 | |
tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol | |
CC(C)(C)O | |
74.123 | |
CHEBI:45895 | |
≥99.7% (GC) |
Sécurité et traitement
P210-P261-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319-H332-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe 3 - PG 2 - Butanols
missing translation for 'einecsNumber' : 200-889-7
missing translation for 'rtecsNumber' : EO1925000
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.