Learn More
Tert-butanol CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,5 %, Honeywell Riedel-de Han
Code produit. 15633140
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,5%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00004464
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nom IUPAC 2-méthylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butanol
Point de fusion 23°C to 26°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.5%
Absorbance max. 0.01 at 350 nm, max. 0.01 at 300 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 230 nm, max. 1.00 at 215 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.775 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 81°C to 83°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 11°C
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire (CH3)3COH
Numéro UN UN1120
Beilstein 906698
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité HPLC