Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-9
36.38€ - 606.02€
Identifiants chimiques
CAS | 68131-40-8 |
---|---|
Formule moléculaire | [C2H4O]n C13H27O |
Numéro MDL | MFCD00132411 |
SMILES | CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-* |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16388237
|
Thermo Scientific Chemicals
464252500 |
250 mL |
36.38€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16358237
|
Thermo Scientific Chemicals
464250010 |
1 L |
90.85€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16368237
|
Thermo Scientific Chemicals
464250025 |
2.5 L |
184.92€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16378237
|
Thermo Scientific Chemicals
464250100 |
10 L |
606.02€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
68131-40-8 | |
[C2H4O]n C13H27O | |
MFCD00132411 | |
CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-* |
Spécification
Tergitol* 15-S-9 | |
1.0100 g/mL | |
MFCD00132411 | |
193°C | |
1.01 |
68131-40-8 | |
[C2H4O]n C13H27O | |
Solubility aq. soln.: soluble. | |
CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-* |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque des lésions oculaires graves.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Tergitol 15-S-9
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.