Learn More
Chlorure de téréphtaloyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
42.40€ - 108.00€
Identifiants chimiques
CAS | 100-20-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4Cl2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.02 |
Numéro MDL | MFCD00000693 |
Clé InChI | LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride |
CID PubChem | 7488 |
Nom IUPAC | benzene-1,4-dicarbonyl dichloride |
SMILES | ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11453554
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11224.30 |
250 g |
42.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443554
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11224.0B |
1000 g |
108.00€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Terephthaloyl chloride acts as a monomer with p-phenylenediamine used in the preparation of polymer viz. poly paraphenylene terephthalamide. It is an active component in performance polymers and aramid fibers, which gives flame resistance, chemical resistance, temperature stability, light weight, and very high strength. It is also used as an effective water scavenger, utilized to stabilize isocyanates and urethane prepolymers. Further, it is used in the preparation of liquid crystalline thermosets by thermal cyclotrimerization of dicyanate compounds of ring substituted bis(4-hydroxyphenyl) terepthalates. In addition to this, it is involved in the condensation reaction with difunctional alfa, μ-diaminopolystyrene to get chain-extended polystyrene containing amide bonds along the polymer backbone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de téréphtaloyle agit comme monomère avec la p-phénylènediamine utilisée dans la préparation du polymère, à savoir le poly(paraphénylène téréphtalamide). Il s’agit d’un composant actif dans les polymères et les fibres aramides de performance, qui offre une résistance aux flammes, une résistance chimique, une stabilité de température, un poids léger et une résistance très élevée. Il est également utilisé comme piège à eau efficace, pour stabiliser les isocyanates et les prépolymères d’uréthane. De plus, il est utilisé dans la préparation de cristallins thermodurcissables par cyclotrimérisation thermique de composés dicyanates de térépthalates bis(4-hydroxyphényl) substitués par un anneau. En outre, il est impliqué dans la réaction de condensation avec l’alpha difonctionnel, la µ-diaminopolystyrène, pour obtenir des liaisons en polystyrène expansé à chaîne contenant des liaisons d’amide le long de la colonne vertébrale du polymère.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther et d’autres solvants organiques courants.
Remarques
Incompatible avec les alcools, les agents oxydants, l’eau et les bases fortes.
Identifiants chimiques
100-20-9 | |
203.02 | |
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N | |
7488 | |
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O |
C8H4Cl2O2 | |
MFCD00000693 | |
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride | |
benzene-1,4-dicarbonyl dichloride |
Spécification
Terephthaloyl chloride | |
79°C to 83°C | |
180°C (356°F) | |
MFCD00000693 | |
607796 | |
terephthaloyl chloride, terephthaloyl dichloride, 1,4-benzenedicarbonyl dichloride, terephthalic acid dichloride, terephthalic dichloride, p-phthaloyl chloride, terephthalic acid chloride, p-phthalyl dichloride, p-phthaloyl dichloride, terephthalyl dichloride | |
LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N | |
benzene-1,4-dicarbonyl dichloride | |
7488 | |
99% |
100-20-9 | |
265°C | |
C8H4Cl2O2 | |
UN2928 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in ethanol,ether and other common organic solvents. | |
ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O | |
203.02 | |
203.02 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H314-H318
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :I
missing translation for 'einecsNumber' : 202-829-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WZ1797000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only