Learn More
Acide téréphtalique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494184
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
500 g
Terephthalic acid is used in the metal organic frame works. Terephthalic acid is used primarily to make polyethylene terephthalate (PET) resins and fibers, polyester fibers, films, polyethylene terephthalate solid-state resins and polyethylene terephthalate engineering resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide téréphtalique est utilisé dans les travaux sur cadre organique métallique. L’acide téréphtalique est principalement utilisé pour fabriquer des résines et des fibres de polyéthylène téréphtalate (PET), des fibres de polyester, des films, des résines à état solide en polyéthylène téréphtalate et des résines techniques en polyéthylène téréphtalate.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (0,017 g/l à 25°C)
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il doit être stocké et utilisé sous forme fondue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-21-0
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.132
Numéro MDL MFCD00002558
Clé InChI KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
CID PubChem 7489
ChEBI CHEBI:15702
Nom IUPAC Acide téréphtalique
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalic acid
Point de fusion 402°C (sublimation)
Densité 1.51
Point d’éclair 260°C (500°F)
Odeur Odorless
Quantité 10,000 g
Beilstein 1909333
Merck Index 14,9162
Informations sur la solubilité slightly soluble in water (0,017g/L at 25°C)
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté ≥98%