Learn More
Téréphtalamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15408817
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6051-62-3
Formule moléculaire C8H10N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.194
Numéro MDL MFCD00174328
Clé InChI JUXCYRYHZGAKKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme terephthalamidoxime, n1,n4-dihydroxyterephthalimidamide, 1,4-diamidoximobenzene, n'1,n'4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide, terephthaldiamidoxime, 1,4-benzenediamide dioxime, n,4-benzenedicarboximidamide, benzene-1,4-dicarboxamidoxime, grwntbqzuuoolq-uhfffaoysa-n, n1,n4-dihydroxybenzene-1,4-dicarboximidamide
CID PubChem 606612
Nom IUPAC N-[amino-[4-[amino(nitroso)méthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]méthyl]hydroxylamine
SMILES C1=CC(=C(N)N=O)C=CC1=C(N)NO
Spécification
Nom chimique ou matériau Terephthalamidoxime
Quantité 5 g
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté 97%