Learn More
Tige de terbium, 12,7 mm (0,50 po) de diamètre, 99,9 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Forme : Env. 1,04 g/mm ; le diamètre de la tige en fonte est approximatif
887.00€ - 1401.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Tb |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.93 |
Numéro MDL | MFCD00011256 |
Clé InChI | GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic |
CID PubChem | 23958 |
ChEBI | CHEBI:33376 |
Nom IUPAC | terbium |
SMILES | [Tb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11365108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044049.HF |
10 mm |
887.00€
10mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11375108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044049.DH |
25 mm |
1401.00€
25mm |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-27-9 | |
158.93 | |
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N | |
23958 | |
terbium |
Tb | |
MFCD00011256 | |
unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic | |
CHEBI:33376 | |
[Tb] |
Spécification
Terbium | |
Argent à gris | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00011256 | |
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N | |
terbium | |
23958 | |
Silver Gray rod |
7440-27-9 | |
Tige, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre | |
Tb | |
unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic | |
[Tb] | |
158.93 | |
CHEBI:33376 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-137-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only