Learn More
Pièces de terbium, (REO), 0,999, Thermo Scientific Chemicals
88.80€ - 302.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-27-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Tb |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.93 |
Numéro MDL | MFCD00011256 |
Clé InChI | GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic |
CID PubChem | 23958 |
ChEBI | CHEBI:33376 |
Nom IUPAC | terbium |
SMILES | [Tb] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000324.03 |
1 g |
88.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11336527
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000324.06 |
5 g |
302.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-27-9 | |
158.93 | |
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N | |
23958 | |
terbium |
Tb | |
MFCD00011256 | |
unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic | |
CHEBI:33376 | |
[Tb] |
Spécification
Terbium | |
Argent à gris | |
99.9% (REO) | |
MFCD00011256 | |
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N | |
terbium | |
23958 | |
Odorless |
7440-27-9 | |
Pièces | |
Tb | |
unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic | |
[Tb] | |
158.93 | |
CHEBI:33376 | |
Silver Gray pieces |
Sécurité et traitement
H228-H260 ; matière solide inflammable.Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-137-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Terbium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only