Learn More
Sulfate de terbium(III) octahydraté, 99,995 % (pureté du métal)
Code produit. 11430820
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13842-67-6
Formule moléculaire Tb2(SO4)3·8H2O
Numéro MDL MFCD00149872
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium (III) sulfate octahydrate
Point de fusion 360°C (in -8H2O)
Forme physique Cristalline
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 750.19 (606.05 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.995%