Learn More
Sulfate de terbium(III) octahydraté, 99,995 % (pureté du métal)
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Terbium (III) sulfate octahydrate |
Point de fusion | 360°C (in -8H2O) |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 2 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Poids de la formule | 750.19 (606.05 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.995% |