Learn More
Nitrate de terbium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
75.60€ - 604.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10043-27-3 |
---|---|
Formule moléculaire | N3O9Tb |
Poids moléculaire (g/mol) | 344.94 |
Numéro MDL | MFCD00011257 |
Clé InChI | YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | Trinitrate de terbium(3+) |
SMILES | [Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013593.04 |
2 g |
75.60€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11306878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013593.09 |
10 g |
177.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316878
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013593.18 |
50 g |
604.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Terbium(III) nitrate hydrate is used in ceramics, glass, phosphors, lasers, and also is the important dopant for fibre amplifiers. It is also used in alloys and in the production of electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionné sous argon
Identifiants chimiques
10043-27-3 | |
344.94 | |
YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N | |
[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
N3O9Tb | |
MFCD00011257 | |
Trinitrate de terbium(3+) |
Spécification
Terbium(III) nitrate hydrate | |
Agrégats cristallins | |
N3O9Tb | |
UN1477 | |
Soluble in water. | |
[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
344.94 | |
99.99% |
10043-27-3 | |
(REO) | |
MFCD00011257 | |
14,9157 | |
YJVUGDIORBKPLC-UHFFFAOYSA-N | |
Trinitrate de terbium(3+) | |
344.94 (Anhydrous) | |
Reacton™ |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H315-H319-H335
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRATES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-138-7
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionné sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only