Learn More
Oxyde de terbium(III,IV), REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
sur devis
Spécification
Point de fusion 2340°C
CAS 12037-01-3
Forme physique Solide
Formule moléculaire Tb{4}O{7}
Pourcentage de pureté 99.9%
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11336248
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011207.30
250 g
sur devis
250g
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
11346248
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011207.A1
1 kg
sur devis
1kg
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
2340°C
Solide
99.9%
12037-01-3
Tb{4}O{7}