Learn More
Oxyde de terbium(III,IV), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
167.84€ - 334.67€
Identifiants chimiques
CAS | 12037-01-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O7Tb4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 747.69 |
Numéro MDL | MFCD00083151 |
Clé InChI | UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | tetraoxotetraterboxane |
SMILES | O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11366248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011208.06 |
5 g |
167.84€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011208.14 |
25 g |
334.67€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Terbium(III,IV) oxide is used in the preparation of other terbium compounds. Activating agents for fluorescent powders, composites for catalytic automobile exhaust converters, Glass materials with a Faraday Rotation effect for optical and laser-based devices, Magneto-optical glasses, Magneto-optical recording materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12037-01-3 | |
747.69 | |
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O |
O7Tb4 | |
MFCD00083151 | |
tetraoxotetraterboxane |
Spécification
Terbium(III, IV) oxide | |
12037-01-3 | |
99.99% (REO) | |
MFCD00083151 | |
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N | |
tetraoxotetraterboxane | |
747.69 |
2340°C | |
Poudre | |
O7Tb4 | |
soluble in dilute acids. Insoluble in water. | |
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O | |
747.69 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-856-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only