Learn More
Oxyde de terbium(III,IV), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, Reacton™
272.00€ - 543.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12037-01-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O7Tb4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 747.69 |
Numéro MDL | MFCD00083151 |
Clé InChI | UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | tetraoxotetraterboxane |
SMILES | O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11326248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011207.09 |
10 g |
272.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11316248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011207.18 |
50 g |
543.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Terbium(III,IV) oxide acts as a precursor for the preparation of other terbium compounds. It is used as a redox catalyst in reactions involving oxygen. At high temperatures, it can liberate oxygen. It finds applications in the manufacture of glass, optical and ceramic. Nanoparticles of terbium oxide are used as analytical reagents for the determination of drugs in food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12037-01-3 | |
747.69 | |
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O |
O7Tb4 | |
MFCD00083151 | |
tetraoxotetraterboxane |
Spécification
Terbium(III, IV) oxide | |
12037-01-3 | |
99.9% (REO) | |
MFCD00083151 | |
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N | |
tetraoxotetraterboxane | |
747.69 |
2340°C | |
Poudre | |
O7Tb4 | |
Soluble in dilute acids. Insoluble in water. | |
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O | |
747.69 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-856-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only