Learn More
Iodure de terbium(III), ultra sec, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
123.00€ - 416.00€
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11306938
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013672.03 |
1 g |
123.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396928
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013672.06 |
5 g |
416.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Chemical Identifiers
13813-40-6 | |
MFCD00049573 |
Specifications
Terbium(III) iodide | |
Ultra dry | |
Paillettes | |
MFCD00049573 | |
99.99% | |
Hygroscopic |
946°C | |
13813-40-6 | |
(REO) | |
539.64 | |
Ampoule |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-472-4
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only