Learn More
Fluorure de terbium(III) anhydre, Reacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
118.59€ - 398.99€
Identifiants chimiques
CAS 13708-63-9
Formule moléculaire F3Tb
Poids moléculaire (g/mol) 215.92
Numéro MDL MFCD00049572
Clé InChI LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11396908
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013657.06
5 g
118.59€
5g
11386908
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
013657.14
25 g
398.99€
25g
Description
Description
Terbium(III) fluoride is used as a source of terbium. It is also useful in the preparation of fluoride glasses. Further, it is used in the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13708-63-9
215.92
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
[F-].[F-].[F-].[Tb+3]
F3Tb
MFCD00049572
terbium(3+) trifluoride
Spécification
Terbium(III) fluoride
Anhydrous
Cristalline
F3Tb
UN3288
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
terbium(3+) trifluoride
215.92
Reacton™
Hygroscopic
1172°C
13708-63-9
(REO)
MFCD00049572
Slightly soluble in mineral acids. Insoluble in water.
[F-].[F-].[F-].[Tb+3]
215.92
99.9%
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES TOXIQUES, INORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-247-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante