Learn More
Chlorure de terbium(III), anhydre, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11388818
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10042-88-3
Numéro MDL MFCD00011258
Spécification
Nom chimique ou matériau Terbium(III) chloride
Point de fusion 588°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,9157
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 265.29
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic