Learn More
2,4-pentanedionate de terbium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
90.55€ - 329.64€
Identifiants chimiques
CAS 14284-95-8
Formule moléculaire C15H21O6Tb
Poids moléculaire (g/mol) 456.25
Numéro MDL MFCD00013503
Clé InChI MAPWZFZLNRMAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme terbium iii acetylacetonate, terbium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
CID PubChem 129878174
Nom IUPAC terbium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Tb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11369217
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040032.04
2 g
90.55€
2g
11379217
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
040032.09
10 g
329.64€
10g
Description
Description
Terbium(III) 2,4-pentanedionate is used as an active pharmaceutical ingredient. It is also used as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
14284-95-8
456.25
MAPWZFZLNRMAMO-UHFFFAOYSA-N
129878174
[Tb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
C15H21O6Tb
MFCD00013503
terbium iii acetylacetonate, terbium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
terbium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
Spécification
Terbium(III) 2,4-pentanedionate
Poudre
C15H21O6Tb
terbium iii acetylacetonate, terbium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
MAPWZFZLNRMAMO-UHFFFAOYSA-N
terbium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
129878174
99.9%
14284-95-8
(REO)
MFCD00013503
Insoluble in water.
[Tb+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
456.25
456.25
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-195-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante