Learn More
Bochem™ Pince de table en fonte trempée
Marque:  Bochem™ 5260
Code produit. 10557892
  • 54.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pince de table
• Pince de table
• φ tige 12 à 13mm
• Accessoires obligatoires tige.
Spécification
Spécification
Fonte trempée
12/13 mm
Pince de table
1 Paquets