Learn More
Labconco™ Capteur de température pour FreeZone™
Ce capteur de température pour FreeZone™ est un capteur RTD utilisé pour la surveillance de la température d’un échantillon de produit.
Marque: Labconco™ 7515300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capteur de température de rechange pour tous les lyophilisateurs Labconco™ FreeZone™
Spécification
Sonde | |
Détecteur de température à résistance (RTD) | |
Lyophilisateurs Labconco™ FreeZone™ |