Learn More
Thermographic Measurements Ltd Bandelettes de mesure de température Thermax™
Mesurez et prenez connaissance de la température actuelle grâce aux bandelettes de mesure de la température Thermographic™ Thermax™. L’étiquette de température peut varier en fonction du niveau de chaleur nécessaire afin de garantir le respect des exigences liées à un environnement de stérilisation requis.
Marque: Thermographic Measurements Ltd Z01ETHE060N01B1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquette sensible à la chaleur pour la surveillance de la température de stérilisation
- Adhésive
- Irréversibles
Spécification
ISO 9001 | |
For laboratory research, medical services, instrumentation, electronics industry, automotive, aerospace, steel, metallurgy, plastics industry, food industry applications | |
4 mm | |
11 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
Bandelettes de mesure de température | |
Tempsafe Label 60°C to 70°C | |
70°C | |
70°C |
Single-use | |
0.15 in. | |
40 to 60% | |
Polyester Film, Acrylic Adhesive | |
Tempsafe Label 60°C to 70°C | |
9 g | |
0.43 in. | |
70°C | |
140°F to 158°F | |
Yes |