Learn More
Thermographic Measurements Ltd Étiquette de mesure de température
Obtenez une indication de la température actuelle grâce à une étiquette du point de mesure de la température Thermographic™. L’étiquette de température peut varier selon les besoins pour la surveillance et l’affichage de la température actuelle pour la stérilisation.
Marque: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE149D01P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquette sensible à la chaleur avec divers points de température
- Adhésive
- Irréversibles
Spécification
ISO 9001 | |
Pour l’industrie électronique, automobile, aérospatiale, sidérurgique, métallurgique, plastique, la recherche en laboratoire, les instruments, les services médicaux, les applications agro-alimentaires | |
13 mm | |
12 mm | |
2 to 5 seconds | |
Wax-melt Technology | |
Étiquette des points de mesure de température | |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 149°C (300°F) | |
149°C | |
149°C | |
149°C | |
Dual °C (°F) |
Single-use | |
0.51 in. | |
40 to 60% | |
Polyester Film, Acrylic Adhesive | |
Thermax Encapsulated Temperature Indicator 149°C (300°F) | |
9 g | |
0.41 in. | |
300°F | |
300°F | |
300°F | |
Yes |