Learn More
TEMED (électrophorèse), Fisher BioReagents
Pour la polymérisation de l’acrylamide/bis-acrylamide
30.35€ - 40.80€
Identifiants chimiques
CAS | 110-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.208 |
Clé InChI | KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl |
CID PubChem | 8037 |
ChEBI | CHEBI:32850 |
Nom IUPAC | N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine |
SMILES | CN(C)CCN(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10689543
|
Fisher BioReagents
BP150-20 |
26 mL | Verre ambré |
30.35€
20g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10142863
|
Fisher BioReagents
BP150-100 |
130 mL | Verre ambré |
40.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
TEMED est un catalyseur couramment utilisé pour la polymérisation de l’acrylamide/bis-acrylamide.Identifiants chimiques
110-18-9 | |
116.208 | |
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl | |
CHEBI:32850 | |
CN(C)CCN(C)C |
C6H16N2 | |
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N | |
8037 | |
N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine |
Spécification
TEMED | |
-55°C | |
0.770g/cm³ | |
120°C | |
≥97 % (by titration) | |
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2 | |
15, 9277 | |
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N | |
N,N,N’,N’-tétraméthylethane-1,2-diamine | |
8037 | |
116.21 | |
Électrophorèse |
110-18-9 | |
Incolore | |
8.0 to 8.5 | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
C6H16N2 | |
2372 | |
temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl | |
CN(C)CCN(C)C | |
116.208 | |
CHEBI:32850 | |
≥97% | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT : 3Liquide inflammable
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.