Learn More
Oxyde de tellure(IV), qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
132.66€ - 498.48€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-07-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Te |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.60 |
Numéro MDL | MFCD00011263 |
Clé InChI | LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq |
CID PubChem | 62638 |
SMILES | O=[Te]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11360769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010608.18 |
50 g |
132.66€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11350769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010608.30 |
250 g |
498.48€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used as an acousto-optic material and a conditional glass former. The glasses of tellurium oxide have high refractive indices. Owing to the transmission into mid-infrared part of the electromagnetic spectrum, tellurium oxide is of technological interest for optical waveguides. It is also employed in optical fibre amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7446-07-3 | |
159.60 | |
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N | |
62638 |
O2Te | |
MFCD00011263 | |
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq | |
O=[Te]=O |
Spécification
Tellurium(IV) Oxide | |
7446-07-3 | |
O2Te | |
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq | |
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N | |
dioxyde de tellure | |
62638 | |
Technique |
733°C | |
Poudre | |
MFCD00011263 | |
Practically insoluble in water. Soluble in NaOH solutions and HCl | |
O=[Te]=O | |
159.60 | |
159.6 | |
5.8 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P271-P272-P280g-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H332-H360
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-193-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WY2675000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only