Learn More
Oxyde de tellure(IV), 99,9995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
136.00€ - 1376.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7446-07-3 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Te |
Poids moléculaire (g/mol) | 159.60 |
Numéro MDL | MFCD00011263 |
Clé InChI | LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq |
CID PubChem | 62638 |
SMILES | O=[Te]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010882.14 |
25 g |
136.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11357057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010882.22 |
100 g |
434.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010882.36 |
500 g |
1376.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7446-07-3 | |
159.60 | |
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N | |
62638 |
O2Te | |
MFCD00011263 | |
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq | |
O=[Te]=O |
Spécification
Tellurium(IV) Oxide | |
7446-07-3 | |
99.9995%, metal basis | |
MFCD00011263 | |
Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water. | |
O=[Te]=O | |
159.60 | |
159.6 |
733°C | |
Poudre | |
O2Te | |
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq | |
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N | |
dioxyde de tellure | |
62638 | |
5.8 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P271-P272-P280g-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H332-H360
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-193-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WY2675000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only