Learn More
Oxyde de tellure(IV), 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11311868
Oxyde de tellure(IV), 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311868
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Code produit. 11311868
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011821.18
Tellurium(IV) oxide is also used in devices which can convert light into sound (acousto-optic material). Glasses made of tellurium oxide have high refractive indices and transmit into mid-IR region. It is used to make glasses with special properties. It is useful in optical waveguides and optical fiber amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-07-3
Spécification
Nom chimique ou matériau Tellurium(IV) oxide
Point de fusion 733°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.995% metal basis
Formule moléculaire O2Te
Numéro MDL MFCD00011263
Synonyme tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
Informations sur la solubilité Soluble in strong acids and alkali. Insoluble in water.
Clé InChI LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Te]=O
Nom IUPAC dioxyde de tellure
Poids moléculaire (g/mol) 159.60
CID PubChem 62638
Poids de la formule 159.6
Odeur Odorless
Densité 5.8
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Nom du produit
Oxyde de tellure(IV), 99,995 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >