Learn More
Chlorure de tellure(IV), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10348620
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10026-07-0
Formule moléculaire Cl4Te
Poids moléculaire (g/mol) 269.4
Numéro MDL MFCD00011262
Clé InChI SWLJJEFSPJCUBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium tetrachloride, telluric chloride, tellurium chloride, tetrachlorotellurium, tellurium iv chloride, tellurium chloride tecl4 , t-4, unii-dny2r5498h, tellurium chloride, t-4, telluricchloride, tecl4
CID PubChem 61443
SMILES Cl[Te](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Point d’ébullition 380.0°C
Nom chimique ou matériau Tellurium(IV) chloride
Point de fusion 224.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Formule linéaire TeCl4
Fieser 09,443; 10,377; 12,457; 16,316
Merck Index 15, 9268
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming teo2 and hcl, soluble in absolute alcohol and toluene
Poids de la formule 269.4
Pourcentage de pureté 99%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.26
Densité 3.2600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tellurium(IV) chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.