Learn More
Bromure de tellure(IV), ultra sec, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
172.00€ - 1786.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10031-27-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Br4Te |
Poids moléculaire (g/mol) | 447.22 |
Numéro MDL | MFCD00049575 |
Clé InChI | PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry |
CID PubChem | 82311 |
Nom IUPAC | Tétrabromo-λ⁴-tellane |
SMILES | Br[Te](Br)(Br)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11375737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043439.09 |
10 g |
172.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043439.18 |
50 g |
654.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11365737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043439.30 |
250 g | |||||||
Description
Tellurium tetrabromide it acts as a chemical and organic intermediate. It is also acts a conductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Identifiants chimiques
10031-27-3 | |
447.22 | |
PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N | |
82311 | |
Br[Te](Br)(Br)Br |
Br4Te | |
MFCD00049575 | |
tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry | |
Tétrabromo-λ⁴-tellane |
Spécification
420°C (decomposition) | |
380°C | |
10031-27-3 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00049575 | |
14,9125 | |
It reacts with water and ethanol. | |
Br[Te](Br)(Br)Br | |
447.22 | |
447.27 | |
Ampoule | |
4.31 g/mL at 15°C |
Tellurium (IV) bromide | |
Ultra dry | |
Poudre | |
Br4Te | |
UN2923 | |
tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry | |
PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N | |
Tétrabromo-λ⁴-tellane | |
82311 | |
99.999% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H314-H318
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H311-H314-H330-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-090-7
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Dans une ampoule sous argon
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only