Learn More
Tellurium, 99,999 %, (base de métaux à l’état de traces), poudre, Thermo Scientific Chemicals
80.50€ - 224.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13494-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | Te |
Poids moléculaire (g/mol) | 127.60 |
Numéro MDL | MFCD00134062 |
Clé InChI | PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds |
CID PubChem | 6327182 |
ChEBI | CHEBI:30452 |
Nom IUPAC | tellure |
SMILES | [Te] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10129729
|
Thermo Scientific Acros
437010250 |
25 g | Flacon en verre |
80.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10098219
|
Thermo Scientific Acros
437011000 |
100 g | Flacon en verre |
224.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-tracesIdentifiants chimiques
13494-80-9 | |
127.60 | |
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N | |
6327182 | |
tellure |
Te | |
MFCD00134062 | |
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds | |
CHEBI:30452 | |
[Te] |
Spécification
990.0°C | |
450.0°C | |
Noir à gris | |
99.999% | |
MFCD00134062 | |
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds | |
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N | |
tellure | |
6327182 | |
127.6 | |
Base de métaux à l’état de traces |
Tellurium | |
13494-80-9 | |
Poudre | |
Te | |
15,9263 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide | |
[Te] | |
127.60 | |
CHEBI:30452 | |
99.999% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Portez des gants de protection/des vêtements de protection.
Appelez un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 236-813-4
RUO – Research Use Only