Learn More
Acide tellurique dihydraté, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357787
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Telluric acid dihydrate is used in the preparation of tellurium nanorods through hydrazine-driven reduction, which finds application in solar cells, thermoelectric and topological insulators. It is also involved in the preparation of tellurium metal by reacting with the solution of potassium thiocyanate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13451-14-4
Formule moléculaire H6O6Te
Poids moléculaire (g/mol) 229.64
Numéro MDL MFCD00150387
Clé InChI VCYUGZHEVVXOPD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme telluric acid dihydrate, telluricacidwhitepowder, telluric acid-te
Spécification
Point d’ébullition 160°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Telluric acid dihydrate
Point de fusion 136°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage >99%
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 229.64 (193.61 Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.158
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Telluric acid dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .