Learn More
BRAND™ Tubes de remplissage pour Dispensette™ S / S Organic
Fabriqués en FEP, ces tubes de remplissage télescopiques s’adaptent à différentes hauteurs de flacon.
Marque: BRAND™ 708218
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- FEP
Spécification
FEP | |
1/boîte | |
7,6 mm |
Capacité nominale de 25, 50, 100 ml | |
De 170 à 330 mm |