Learn More
Sampling Systems™ TeleScoop Water Sampler
The TeleScoop water sampler is an extendable sampler ideal for waters and liquids in hard-to-reach places. Its extendable rods reach up to 6 m in length, and the robust yet lightweight design means easy handling, even for the longest of rods.
23.30€ - 85.74€
Spécification
Type de produit | Telescopic Rod |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Autoclavable | Non autoclavable |
Graduée | No |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17962112
|
Sampling Systems™
5065A-1001 |
1000 mm |
29.12€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17922032
|
Sampling Systems™
5065A-1201 |
1200 mm |
23.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17942032
|
Sampling Systems™
5065A-2501 |
2500 mm |
29.12€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17809366
|
Sampling Systems™
5065A-2801 |
2800 mm |
49.75€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17952032
|
Sampling Systems™
5065A3001 |
3000 mm |
48.06€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17962032
|
Sampling Systems™
5065A-4501 |
4500 mm |
62.62€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17972032
|
Sampling Systems™
5065A-6001 |
6000 mm |
85.74€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Dual locking system and multi angle adaptor elbow so that numerous attachments can be preset to angles for effective sampling
- Attachments are quickly and easily changed without the need for using additional tools
- Variety of compatible sampling accessories
- Ideal for sampling from river banks, overhead gantries, etc.
Spécification
Telescopic Rod | |
Non autoclavable | |
Non stérile |
Aluminium | |
No |