Learn More
Agilent BioTek Pointes de rayures en téflon
GREENER_CHOICE
Ensemble de 8 pointes à rayures à utiliser avec AutoScratch avec des cellules cultivées sur des couches ECM.
Marque:  Agilent BioTek 1750014
Code produit. 16572172
  • 1011.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Accessoires
  • Pour une utilisation avec des cellules cultivées sur des couches d’ECM (collagène, fibronectine, etc.)
  • Ensemble de 8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1750012 (kit de démarrage pour test de cicatrisation)
Cellules cultivées sur des couches d’ECM
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Agilent BioTek Pointes de rayures en téflon > Accessoire pour lecteurs de microplaques