Learn More
Kimberly-Clark™ Masque facial type plissé Tecnol™ Fluidshield™ à fixations auriculaires
Masques type plissé non stériles assurant une excellente protection contre les projections de sang ou de liquides. Les masques chirurgicaux sont certifiés EN14683 type IIR et fabriqués à partir d’un matériau respirable LONCET™, assurant une excellente résistance aux fluides et une grande visibilité avec la visière Splashguard™.
Spécification
Couleur | Orange |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 ; À usage industriel uniquement |
Comprend | Splashguard™ visor |
Sans latex | Oui |
Description
- La visière Splashguard™ fixée au masque Fluidshield™ protège les yeux contre les projections de sang ou de liquides.
- Excellente efficacité de filtration des particules et des bactéries pour garantir la sécurité de l'utilisateur.
- Certifié EN14683 type IIR et fourni avec des informations techniques pour démontrer la conformité réglementaire.
- Fabriqués à partir d’une couche extérieure en film de polyéthylène à faible peluchage pour garantir une meilleure protection.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel ou de silicone, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
- Les masques sont disponibles en une seule taille universelle.
Spécification
Orange | |
ISO 14001, ISO 9001 ; À usage industriel uniquement | |
Oui |
Non stérile | |
Splashguard™ visor |