Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Teclu Burner
Conduct experimentation at hotter temperatures with the Usbeck Laborgeraete™ Teclu Burner. It is available for use with natural gas and propane, with achievable temperatures up to 1600°C.
43.80€ - 52.00€
Spécification
Type de produit | Brûleur Teclu |
---|---|
Diamètre (métrique) | 17 mm (Head) |
Diamètre (métrique) du tube mélangeur extérieur | 14 mm |
Hauteur (métrique) | 155 mm |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Alert:
Burners according to DIN 30665 cannot be switched off completely. A small flame remains burning even if needle valve or stop cock are turned off. The gas flow shall be disconnected by means of the central stopcock in the laboratory.
Code produit | Marque | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10671442
|
Usbeck Laborgeraete™
1210 |
Gaz naturel |
43.80€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10702312
|
Usbeck Laborgeraete™
1221 |
Propane |
52.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Air regulation
- Needle valve
- Variant of Bunsen burner
Spécification
Brûleur Teclu | |
14 mm | |
1 Ea. |
17 mm (Head) | |
155 mm | |
260 g |