Learn More
Bochem™ Brûleur TECLU
Brûleur Bochem™ Teclu à utiliser avec le gaz naturel et le propane.
Marque: Bochem™ 7110
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- DIN 30665
- Régulation de l’air
Spécification
Brûleur Teclu | |
Nickel, acier | |
76 mm | |
1300°C |
Propane | |
1,53 KW, 20 mbar | |
160 mm |