Learn More
Tampon d’étalonnage technique pH 10,01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Spécification
Spécification
Couleur | Incolore |
pH | 10.01 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 20 mL |
Type de solution | Tampon |
Formule | Solution de tampon aqueuse |
Odeur | Odorless |