Learn More
Solution tampon standard pH 7, WTW™
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 Bottles
1 flacon
25 Bottles
Description
- Précise et traçable par NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis) en vrac de 250 ml avec tampon standard pour récipient de dosage intégré
- Durée de vie jusqu’à 3 ans (non ouvertes)
- Utilisation économe
- Manipulation plus simple grâce à un dispositif de dosage
Spécification
Spécification
pH | 7 |
Quantité | 1000 mL |
Conditionnement | 10 Bottles |