Learn More
Solution tampon standard pH 2, WTW™
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon
Description
- Le tampon de pH par WTW est précis et traçable au PTB/NIST en vrac de 1 litre avec un tampon standard pour récipient de dosage intégré
- Durée de vie jusqu’à 3 ans (non ouvert)
- Utilisation économe
- Manipulation plus simple grâce à un dispositif de dosage
- Ce tampon spécifique de pH 2,00 est disponible en vrac de 1 l
- Toutes les solutions de tampons techniques modernes sont traçables au PTB (Physical Technical Government Agency) ou NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis)
- Leur précision est de pH ±0,03
Spécification
Spécification
pH | 2 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon |
Traçabilité au NIST | Yes |