Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Récipient de culture en verre
Choisissez un flacon avec le volume dont vous avez besoin
529.24€ - 814.87€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11583779
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-37 |
125 à 190 ml |
529.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11855395
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-34 |
250 ml |
529.24€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11553779
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-30 |
250 à 380 ml |
551.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11834285
|
Cole-Parmer™ Essentials
21837-31 |
1000 ml |
814.87€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les récipients de culture sont étalonnés et disposent de deux orifices latéraux et d’un orifice de remplissage central. Toutes les pièces du récipient de culture peuvent être autoclavées à 121°C et 15 psi pendant 30 minutes. Scelle complètement les récipients pour une utilisation avec des matériaux pathogènes. Les tiges d’agitation encapsulées en silicone réduisent la possibilité que les cellules se fixent et prolifèrent sur la surface. Commandez un récipient de culture complet (flacon, tige d’agitation et bouchons) à utiliser avec ces agitateurs biologiques ou commandez un flacon à utiliser avec un agitateur existant.
Spécification
Acier inoxydable | |
Autoclavable |