Learn More
Techne™ Bloc de rechange
Pièces et accessoires pour garantir le fonctionnement optimal de votre thermocycleur Techne Prime™ 3.
1115.00€ - 2175.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur |
---|---|
Type de produit | Bloc de rechange |
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12648875
|
Techne™
99957-99 |
18 x 0,5 ml |
1125.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12628875
|
Techne™
93945-37 |
24 x 0,2 ml | N/A | ||||||
12688875
|
Techne™
99958-00 |
48 x 0,2 ml |
2175.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12608885
|
Techne™
93945-43 |
30 x 0,5 ml | N/A | ||||||
Spécification
Thermocycleur | |
Bloc de rechange |